Läs mer
Benzyltri-n-butylammonium bromide, 99%
Produktkod. 11416816
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11416816 250 g 250g
11374579 25 g 25g
11406816 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11416816 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23941.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 25316-59-0 | C19H34BrN | 356.392 g/mol
Bensyltri-n-butylammoniumbromid kommer att reagera med N-vinyl-ftalimid för att producera N-trans-cinnamyl-ftalimid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bensyltri-n-butylammoniumbromid kommer att reagera med N-vinyl-ftalimid för att producera N-trans-cinnamyl-ftalimid.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara under torr inert gas. Det är hygroskopiskt till sin natur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25316-59-0
Molekylformel C19H34BrN
Molekylvikt (g/mol) 356.392
MDL-nummer MFCD00011848
InChI-nyckel UDYGXWPMSJPFDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltributylammonium bromide, tributylbenzylammonium bromide, n-benzyl-n,n-dibutylbutan-1-aminium bromide, benzyl tributyl ammonium bromide, benzenemethanaminium, n,n,n-tributyl-, bromide, benzyltri-n-butylammonium bromide, benzyltributylazanium bromide, benzyl-tributyl-azanium, benzyltributylammoniumbromide, pubchem7801
PubChem CID 2724282
IUPAC-namn bensyl(tributyl)azanium;bromid
LEDER CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CC1=CC=CC=C1.[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyltri-n-butylammonium bromide
Smältpunkt ∼175°C (decomposition)
Kvantitet 250 g
Beilstein 3776294
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 356.4
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.