Läs mer
Benzyltri-n-butylammonium chloride, 98%
Produktkod. 11474133
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474133 100 g 100g
11484133 500 g 500g
11494133 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474133 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10345.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23616-79-7 | C19H34ClN | 311.94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23616-79-7
Molekylformel C19H34ClN
Molekylvikt (g/mol) 311.94
MDL-nummer MFCD00011849
InChI-nyckel VJGNLOIQCWLBJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltributylammonium chloride, n-benzyl-n,n-dibutylbutan-1-aminium chloride, benzyltri-n-butylammonium chloride, benzyl tributyl ammonium chloride, benzenemethanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, tributylbenzylammonium chloride, benzyltributylazanium chloride, benzyltributyl ammonium chloride, benzyl-tributyl-azanium, btbac
PubChem CID 159952
IUPAC-namn bensyl(tributyl)azanium;klorid
LEDER [Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyltri-n-butylammonium chloride
Smältpunkt 156°C to 162°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 3776210
Formel vikt 311.94
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.