Läs mer
Benzyltributylammonium bromide, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10272412 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10272412 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10272412 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 222890050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Phase transfer catalyst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25316-59-0
MDL-nummer MFCD00011848
InChI-nyckel UDYGXWPMSJPFDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltributylammonium bromide, tributylbenzylammonium bromide, n-benzyl-n,n-dibutylbutan-1-aminium bromide, benzyl tributyl ammonium bromide, benzenemethanaminium, n,n,n-tributyl-, bromide, benzyltri-n-butylammonium bromide, benzyltributylazanium bromide, benzyl-tributyl-azanium, benzyltributylammoniumbromide, pubchem7801
PubChem CID 2724282
IUPAC-namn benzyl(tributyl)azanium;bromide
LEDER CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CC1=CC=CC=C1.[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyltributylammonium bromide
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 168.0°C to 174.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (Argentometry)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C19H34BrN
Linjär formel C6H5CH2N[(CH2)3CH3]3Br
Kvantitet 5 g
Molekylvikt (g/mol) 356.38
Formel vikt 356.38
Procent renhet 99%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyltributylammonium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.