Läs mer
Benzyltributylammonium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyltributylammonium Bromide |
| CAS | 25316-59-0 |
| Molekylformel | C19H34BrN |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H34N.BrH/c1-4-7-15-20(16-8-5-2,17-9-6-3)18-19-13-11-10-12-14-19;/h10-14H,4-9,15-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)Cc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | benzyl(tributyl)azanium;bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 356.39 |