Läs mer
Benzyltriethylammonium Borohydride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyltriethylammonium Borohydride |
| CAS | 85874-45-9 |
| Molekylformel | C13H26BN |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N,N,N-Triethyl-benzenemethanaminium Tetrahydroborate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22N.BH4/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H4/q+1;-1 |
| LEDER | [BH4-].CC[N+](CC)(CC)Cc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | benzyl(triethyl)azanium;boranuide |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.16 |
| Formel vikt | 207.2158 |