missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Benzyltriethylammonium Borohydride, TRC

Produktkod. 30341587
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30341587 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30341587 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB3161001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Benzyltriethylammonium Borohydride
CAS 85874-45-9
Molekylformel C13H26BN
Kvantitet 1 g
Synonym N,N,N-Triethyl-benzenemethanaminium Tetrahydroborate
InChI formel InChI=1S/C13H22N.BH4/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H4/q+1;-1
LEDER [BH4-].CC[N+](CC)(CC)Cc1ccccc1
IUPAC-namn benzyl(triethyl)azanium;boranuide
Molekylvikt (g/mol) 207.16
Formel vikt 207.2158
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.