Läs mer
Benzyltriethylammonium bromide, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31002625
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31002625 500 g 500g
30990185 5 g 5g
30990497 25 g -
30994310 1 kg 1kg
30991062 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31002625 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD116346500g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyltriethylammonium bromide
CAS 5197-95-5
Molekylformel C13H22BrN
MDL-nummer MFCD00011822
Kvantitet 500 g
LEDER CC[N+](CC)(CC1=CC=CC=C1)CC.[Br-]
Molekylvikt (g/mol) 272.22
Procent renhet 98%