Läs mer
Benzyltriethylammonium bromide, 99%
Produktkod. 10541801 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10541801 25 g Glass bottle 25g
10703551 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10541801 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 164200250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 5197-95-5 | C13H22BrN | 272.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phase transfer catalyst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5197-95-5
Molekylformel C13H22BrN
Molekylvikt (g/mol) 272.23
MDL-nummer MFCD00011822
InChI-nyckel CHQVQXZFZHACQQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltriethylammonium bromide, n-benzyl-n,n-diethylethanaminium bromide, benzyl triethyl ammonium bromide, triethylbenzylammonium bromide, bteab, benzenemethanaminium, n,n,n-triethyl-, bromide, benzyltriethyl ammonium bromide, n-benzyl-n,n,n-triethylammoniumbromide, benzyltriethylazanium bromide, pubchem7797
PubChem CID 165294
IUPAC-namn benzyl(triethyl)azanium;bromide
LEDER [Br-].CC[N+](CC)(CC)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyltriethylammonium bromide
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 187.0°C to 197.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (Argentometry)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel C6H5CH2N(C2H5)3Br
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 272.22
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyltriethylammonium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.