Läs mer
Bensenyltrietylammoniumbromid, TRC
Produktkod. 30330895
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30330895 5 g
1 options
Produktkod. 30330895 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB3161235G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl(triethyl)azanium bromide
CAS 5197-95-5
Molekylformel C13 H22 N . Br
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C13H22N.BrH/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Br-].CC[N+](CC)(CC)Cc1ccccc1
IUPAC-namn bensyl(trietyl)azanium; Bromid
Molekylvikt (g/mol) 272.224
Formel vikt 271.094