Läs mer
Bensyltrietylammoniumklorid, 99 %
Produktkod. 11480813
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480813 100 g 100g
11490813 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11480813 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13268.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 56-37-1 | C13H22ClN | 227,78 g/mol
Bensyltrietylammoniumklorid används som katalysator vid framställning av 2-fenylbutyronitril från fenylacetonitril. Det är involverat i Knoevenagel-kondensationen av karbonylföreningar med aktiva metylenföreningar för att ge olefiniska produkter. Den fungerar som en fasöverföringskatalysator som används i alkyleringsreaktionen. Det reagerar med 1H-pyridin-2-tion för att få 2-bensylsulfanyl-pyridin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bensyltrietylammoniumklorid används som katalysator vid framställning av 2-fenylbutyronitril från fenylacetonitril. Det är involverat i Knoevenagel-kondensationen av karbonylföreningar med aktiva metylenföreningar för att ge olefiniska produkter. Den fungerar som en fasöverföringskatalysator som används i alkyleringsreaktionen. Det reagerar med 1H-pyridin-2-tion för att få 2-bensylsulfanyl-pyridin.
Löslighet
Lösligt i aceton, alkohol och vatten. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56-37-1
Molekylformel C13H22ClN
Molekylvikt (g/mol) 227.78
MDL-nummer MFCD00011824
InChI-nyckel HTZCNXWZYVXIMZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltriethylammonium chloride, tebac, benzyl triethylammonium chloride, benzyl triethyl ammonium chloride, benzyltriethylammoniumchloride, triethylbenzylammonium chloride, bteac, teba, benzyltriethylazanium chloride, n-benzyl-n,n-diethylethanaminium chloride
PubChem CID 66133
IUPAC-namn bensyl(trietyl)azanium;klorid
LEDER [Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Benzyltriethylammonium chloride
Smältpunkt ∼190 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 3574984
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i aceton, alkohol och vatten. Olöslig i eter.
Formel vikt 227.78
Procent renhet 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • Benzyl triethylammonium chloride
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl triethylammonium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.