Läs mer
Bensyltrietylammoniumklorid, 99 %
Produktkod. 11490813
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490813 500 g 500g
11480813 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490813 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13268.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
CAS: 56-37-1 | C13H22ClN | 227,78 g/mol
Bensyltrietylammoniumklorid används som katalysator vid framställning av 2-fenylbutyronitril från fenylacetonitril. Det är involverat i Knoevenagel-kondensationen av karbonylföreningar med aktiva metylenföreningar för att ge olefiniska produkter. Den fungerar som en fasöverföringskatalysator som används i alkyleringsreaktionen. Det reagerar med 1H-pyridin-2-tion för att få 2-bensylsulfanyl-pyridin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bensyltrietylammoniumklorid används som katalysator vid framställning av 2-fenylbutyronitril från fenylacetonitril. Det är involverat i Knoevenagel-kondensationen av karbonylföreningar med aktiva metylenföreningar för att ge olefiniska produkter. Den fungerar som en fasöverföringskatalysator som används i alkyleringsreaktionen. Det reagerar med 1H-pyridin-2-tion för att få 2-bensylsulfanyl-pyridin.
Löslighet
Lösligt i aceton, alkohol och vatten. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-37-1
Molekylformel C13H22ClN
Molekylvikt (g/mol) 227.78
MDL-nummer MFCD00011824
InChI-nyckel HTZCNXWZYVXIMZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltriethylammonium chloride, tebac, benzyl triethylammonium chloride, benzyl triethyl ammonium chloride, benzyltriethylammoniumchloride, triethylbenzylammonium chloride, bteac, teba, benzyltriethylazanium chloride, n-benzyl-n,n-diethylethanaminium chloride
PubChem CID 66133
IUPAC-namn bensyl(trietyl)azanium;klorid
LEDER [Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyltriethylammonium chloride
Smältpunkt ∼190 °C (dekomposition)
Kvantitet 500 g
Beilstein 3574984
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i aceton, alkohol och vatten. Olöslig i eter.
Formel vikt 227.78
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.