Läs mer
Bensenyltriethylammoniumklorid, TRC
Produktkod. 30337148
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30337148 10 g
1 options
Produktkod. 30337148 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB31612010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyltriethylammonium Chloride
CAS 56-37-1
Molekylformel C13H23ClN
Kvantitet 10 g
Synonym N,N,N-Triethylbenzenemethanaminium Chloride, Benzyltriethylmmmonium Chloride, N,N,N-Triethylbenzenemethanaminium Chloride, Benzyltriethylammonium Chloride, BAC-TE, N,N,N-Triethyl-N-benzylammonium Chloride, TEBA, TEBAC, Triethylbenzylammonium Chloride
InChI formel InChI=1S/C13H22N.ClH/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Cl-].CC[N+](CC)(CC)Cc1ccccc1
IUPAC-namn bensyl(trietyl)azanium; klorid
Molekylvikt (g/mol) 228.78
Formel vikt 227.1441