Läs mer
Bensyltrimetylammoniumbromid, 98+%
Produktkod. 10734173 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10734173 25 g Glasflaska 25g
10652803 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10734173 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 364860250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 5350-41-4 | C10H16BrN | 230,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5350-41-4
Molekylformel C10H16BrN
Molekylvikt (g/mol) 230.15
MDL-nummer MFCD00011780
InChI-nyckel UUZYBYIOAZTMGC-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyl-1-phenylmethanaminium bromide, trimethylbenzylammonium bromide, n-benzyl-n,n,n-trimethylammonium bromide, wv 562 german, benzenemethanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide, nsc 24, ammonium, benzyltrimethyl-, bromide, benzyltrimethylammonium bromide btm
PubChem CID 21449
IUPAC-namn bensyl(trimetyl)azanium;bromid
LEDER C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyltrimethylammonium bromide
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 228 °C till 234 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 1% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 230.15
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyltrimethylammonium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.