Läs mer
Bensyltrimetylammoniumklorid, 97 %
Produktkod. 11492768
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492768 100 g 100g
11402778 500 g 500g
11412778 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492768 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16759.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 56-93-9 | C10H16ClN | 185,70 g/mol
Bensyltrimetylammoniumklorid är en kommersiellt viktig katalysator. Används i antistatiskt medel, rengöringsmedel Sanitizers, mjukgörare för textilier och pappersprodukter, fasöverföringskatalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bensyltrimetylammoniumklorid är en kommersiellt viktig katalysator. Används i antistatiskt medel, rengöringsmedel Sanitizers, mjukgörare för textilier och pappersprodukter, fasöverföringskatalysator.
Löslighet Löslig
i vatten, etanol och butanol och svagt löslig i butylftalat
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-93-9
Molekylformel C10H16ClN
Molekylvikt (g/mol) 185.70
MDL-nummer MFCD00011782
InChI-nyckel KXHPPCXNWTUNSB-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltrimethylammonium chloride, tmbac, benzyl trimethylammonium chloride, benzyltrimethyl ammonium chloride, benzyl trimethyl ammonium chloride, benzenemethanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, benzyltrimethylazanium chloride, unii-vnk45y7ba1, ammonium, benzyltrimethyl-, chloride, trimethylbenzylammonium chloride
PubChem CID 5963
IUPAC-namn bensyl(trimetyl)azanium;klorid
LEDER [Cl-].C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyltrimethylammonium chloride
Smältpunkt ∼238 °C (dekomposition)
pH 6 till 8
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.444
Kvantitet 100 g
Beilstein 3917255
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etanol och butanol och lätt löslig i butylftalat
Formel vikt 185.7
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.