Läs mer
Bensyltrimetylammoniumklorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10184740 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
Produktkod. 10184740
Brand: Thermo Scientific Acros 211862500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 56-93-9 | C10H16ClN | 185.70 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-93-9
Molekylformel C10H16ClN
Molekylvikt (g/mol) 185.70
MDL-nummer MFCD00011782
InChI-nyckel KXHPPCXNWTUNSB-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltrimethylammonium chloride, tmbac, benzyl trimethylammonium chloride, benzyltrimethyl ammonium chloride, benzyl trimethyl ammonium chloride, benzenemethanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, benzyltrimethylazanium chloride, unii-vnk45y7ba1, ammonium, benzyltrimethyl-, chloride, trimethylbenzylammonium chloride
PubChem CID 5963
IUPAC-namn bensyl(trimetyl)azanium;klorid
LEDER [Cl-].C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyltrimethylammonium chloride
Namnnotering 98+%
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 239.0°C
Färg Vitt till elfenben
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2N(CH3)3Cl
Kvantitet 250 g
Beilstein 12, 1020
Fieser 01,53
Löslighetsinformation Solubility in water: 800g/L. Other solubilities: soluble in ethanol and butanol,slightly soluble in butyl phthalate and,tributyl phosphate
Viskositet 10 mPa.s (20°C)
Formel vikt 185.7
Procent renhet 98+%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.