Läs mer
Bensyltrimetylammoniumklorid, 98+%
Produktkod. 10444565 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10444565 50 g Glasflaska 50g
10184740 250 g Glasflaska 250g
10512554 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10444565 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 211860500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.00 SEK
    196.65 SEK / 50g
    Save 27.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 56-93-9 | C10H16ClN | 185,70 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-93-9
Molekylformel C10H16ClN
Molekylvikt (g/mol) 185.70
MDL-nummer MFCD00011782
InChI-nyckel KXHPPCXNWTUNSB-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltrimethylammonium chloride, tmbac, benzyl trimethylammonium chloride, benzyltrimethyl ammonium chloride, benzyl trimethyl ammonium chloride, benzenemethanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, benzyltrimethylazanium chloride, unii-vnk45y7ba1, ammonium, benzyltrimethyl-, chloride, trimethylbenzylammonium chloride
PubChem CID 5963
IUPAC-namn bensyl(trimetyl)azanium;klorid
LEDER [Cl-].C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyltrimethylammonium chloride
Namnnotering 98+%
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 239,0 °C
Färg Vitt till elfenben
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2N(CH3)3Cl
Kvantitet 50 g
Beilstein 12, 1020
Fieser 01,53
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 800 g/L. Andra lösligheter: lösliga i etanol och butanol, svagt lösliga i butylftalat och tributylfosfat
Viskositet 10 mPa (20 °C)
Formel vikt 185.7
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver och/eller bitar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyltrimethylammonium chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH070-Giftigt vid kontakt med ögonen.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyltrimethyl ammonium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.