missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Benzyltrimethylammonium Chloride, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15801591
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15801591 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15801591 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8219610250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 56-93-9
Kvalitet Research
Molekylformel C6H5CH2(CH3)3NCl
Molekylvikt (g/mol) 185.69

Specifikationer

Smältpunkt 243°C
Densitet 1.07 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00011782
Kvantitet 250 g
Synonym Benzyltrimethylammonium chloride, Trimethylbenzylammonium chloride, Benzyltrimethylammonium chloride
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.