Läs mer
Bensyltrimetylammoniumklorid, TRC
Produktkod. 30335044
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30335044 500 mg
1 options
Produktkod. 30335044 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB316173500MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyltrimethylammonium Chloride
CAS 56-93-9
Molekylformel C10H16ClN
Kvantitet 500 mg
Synonym Benzyltrimethylammonium Chloride, Ammonium, benzyltrimethyl-, chloride (8CI), Benzenemethanaminium, N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), Benzyltrimethylammonium chloride (6CI), Amberlite IRC 178(Cl), BTM, BTMAC 100, BTMAC 50, Hipochem Migrator J, Marcor 716, TMBAC, Trimethylbenzylammonium chloride, Variquat B 200
InChI formel InChI=1S/C10H16N.ClH/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Cl-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
IUPAC-namn bensyl(trimetyl)azanium; klorid
Molekylvikt (g/mol) 185.7
Formel vikt 185.0971