Läs mer
Bensyltrimylmetylammoniumdichloriodat, 95 %
Produktkod. 11449947
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449947 25 g 25g
11439947 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22892.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2036.41 SEK
    1827.65 SEK / 25g
    Save 208.76 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 114971-52-7 | C10H16Cl2IN | 348,049 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 114971-52-7
Molekylformel C10H16Cl2IN
Molekylvikt (g/mol) 348.049
MDL-nummer MFCD00075259
InChI-nyckel PPDJNZTUDFPAHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyltrimethylammonium dichloroiodate, benzyltrimethylammonium dichloroiodide, btma-icl2, benzyl trimethylammonium dichloroiodate, benzyltrimethylazanium; dichloroiodanuide, pubchem21920, benzyltrimethylammoniumdichloroiodate
PubChem CID 2724680
LEDER C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.Cl[I-]Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyltrimethylammonium dichloroiodate
Smältpunkt ∼125 °C
Linjär formel C6H5CH2(CH3)3NICl2
Kvantitet 25 g
Beilstein 4611949
Känslighet Hygroskopisk; Ljuskänslig
Formel vikt 348.06
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.