Läs mer
Bensyltrimetylammoniumdichloriodat, TRC
Produktkod. 30337659
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30337659 1 g
1 options
Produktkod. 30337659 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB3161401G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyltrimethylammonium Dichloroiodate
CAS 114971-52-7
Molekylformel C10H16Cl2IN
Kvantitet 1 g
Synonym N,N,N-Trimethylbenzenemethanaminium Dichloroiodate
InChI formel InChI=1S/C10H16N.Cl2I/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-3-2/h4-8H,9H2,1-3H3;/q+1;-1
LEDER C[N+](C)(C)Cc1ccccc1.Cl[I-]Cl
Molekylvikt (g/mol) 348.05
Formel vikt 346.9704