Läs mer
Benzyltrimethylammonium hydroxide, 20% w/w aq. soln., Thermo Scientific™
Produktkod. 11328868
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11328868 1 L 1 L
11318868 50 mL 50ml
11308868 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11328868 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041717.K2
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-85-6
Molekylformel C10H17NO
Molekylvikt (g/mol) 167.252
MDL-nummer MFCD00008281
InChI-nyckel NDKBVBUGCNGSJJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltrimethylammonium hydroxide, triton b, n,n,n-trimethyl-1-phenylmethanaminium hydroxide, trimethylbenzylammonium hydroxide, benzyl trimethylammonium hydroxide, benzyl trimethyl ammonium hydroxide, trimethyl benzylammonium hydroxide, sumquat 2311, benzyltrimetylammonium hydroxide, n,n,n-trimethylbenzenemethanaminium hydroxide
PubChem CID 66854
IUPAC-namn benzyl(trimethyl)azanium;hydroxide
LEDER C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[OH-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyltrimethylammonium hydroxide
Färg Colorless to Yellow
Odör Amine-like
Linjär formel C6H5CH2N(CH3)3OH
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN3267
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 167.25
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 20% w/w aq. soln.
Fysisk form Liquid