Läs mer
Bensyltrimetylammoniumhydroxid (40 % aq), TRC
Produktkod. 30341483
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30341483 10 g
1 options
Produktkod. 30341483 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB31616810G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyltrimethylammonium Hydroxide
CAS 100-85-6
Molekylformel C10H17NO
Kvantitet 10 g
Synonym Benzyltrimethylammonium Hydroxide, BTMAH 40, N,N,N-Trimethyl-N-benzylammonium Hydroxide, N,N,N-Trimethylbenzenemethanaminium Hydroxide, N-Benzyltrimethylammonium Hydroxide, Sumquat 2311, Trimethylbenzylammonium Hydroxide, Triton B
InChI formel InChI=1S/C10H16N.H2O/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
LEDER [OH-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
IUPAC-namn bensyl(trimetyl)azanium; Hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 167.25
Formel vikt 167.131