Läs mer
Bensyltrimetylammoniumhydroxid, 40 % w/w aq. soln.
Código de producto. 15497455
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet Tamaño de la unidad
15497455 500 mL 500ml
15487455 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15497455 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 047189.AP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 100-85-6 | C10H17NO | 167,252 g/mol
Bensyltrimetylammoniumhydroxid används som en fasöverföringskatalysator. Det används också i aldolkondensationsreaktioner och baskatalyserade dehydreringsreaktioner. Vidare tjänar det som en stark organisk bas och används i Horner-Wadsworth-Emmons olefineringsreaktioner. Dessutom är det en aktiv komponent i formuleringen, som används för rengöring av kiselskivor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 100-85-6
Molekylformel C10H17NO
Molekylvikt (g/mol) 167.252
MDL-nummer MFCD00008281
InChI-nyckel NDKBVBUGCNGSJJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltrimethylammonium hydroxide, triton b, n,n,n-trimethyl-1-phenylmethanaminium hydroxide, trimethylbenzylammonium hydroxide, benzyl trimethylammonium hydroxide, benzyl trimethyl ammonium hydroxide, trimethyl benzylammonium hydroxide, sumquat 2311, benzyltrimetylammonium hydroxide, n,n,n-trimethylbenzenemethanaminium hydroxide
PubChem CID 66854
IUPAC-namn bensyl(trimetyl)azaniumhydroxid
LEDER C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[OH-]
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Benzyltrimethylammonium hydroxide
Färg Färglös till gul
Densitet 1.059 g/mL
Odör Aminliknande
Linjär formel C6H5CH2N(CH3)3OH
Brytningsindex 1.43
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN3267
Beilstein 3917256
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Blandas med alkoholer, kolväten, aromatiska kolväten och halogenerade lösningsmedel.
Formel vikt 167.25
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 40% w/w aq. soln.
Fysisk form Vätska
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.