Läs mer
Bensyltrimylammoniumhydroxid, 40 % vikt/vikt i metanol
Produktkod. 11442747
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442747 100 mL 100ml
11452747 500 mL 500ml
11462747 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442747 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14927.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100-85-6 | C10H17NO | 167,252 g/mol
Bensyltrimetylammoniumhydroxid används som en fasöverföringskatalysator. Det används också i aldolkondensationsreaktioner och baskatalyserade dehydreringsreaktioner. Vidare tjänar det som en stark organisk bas och används i Horner-Wadsworth-Emmons olefineringsreaktioner. Dessutom är det en aktiv komponent i formuleringen, som används för rengöring av kiselskivor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bensyltrimetylammoniumhydroxid används som fasöverföringskatalysator. Det används också i aldolkondensationsreaktioner och baskatalyserade dehydreringsreaktioner. Vidare tjänar det som en stark organisk bas och används i Horner-Wadsworth-Emmons olefineringsreaktioner. Dessutom är det en aktiv komponent i formuleringen, som används för rengöring av kiselskivor.
Löslighet Blandbar med vatten
, kolväten, aromatiska kolväten och halogenerade lösningsmedel.
Anteckningar
Air Sensitive. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-85-6
Molekylformel C10H17NO
Molekylvikt (g/mol) 167.252
MDL-nummer MFCD00008281
InChI-nyckel NDKBVBUGCNGSJJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltrimethylammonium hydroxide, triton b, n,n,n-trimethyl-1-phenylmethanaminium hydroxide, trimethylbenzylammonium hydroxide, benzyl trimethylammonium hydroxide, benzyl trimethyl ammonium hydroxide, trimethyl benzylammonium hydroxide, sumquat 2311, benzyltrimetylammonium hydroxide, n,n,n-trimethylbenzenemethanaminium hydroxide
PubChem CID 66854
IUPAC-namn bensyl(trimetyl)azaniumhydroxid
LEDER C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[OH-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyltrimethylammonium hydroxide
Densitet 0.92
Kokpunkt 65 °C
Flampunkt 15 °C (59 °F)
Odör Ammoniakliknande
Linjär formel C6H5CH2N(CH3)3OH
Brytningsindex 1.427
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2924
Beilstein 3917256
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Blandad med vatten, kolväten, aromatiska kolväten och halogenerade lösningsmedel.
Formel vikt 167.25
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 40% w/w in methanol
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.