Läs mer
Benzyltrimethylammonium tribromide, 98%
Produktkod. 11465937
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465937 25 g 25g
11445937 1 g 1g
11455937 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24470.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111865-47-5 | C10H17Br3N+ | 390.965 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111865-47-5
Molekylformel C10H17Br3N+
Molekylvikt (g/mol) 390.965
MDL-nummer MFCD00134423
InChI-nyckel GSDDWZVWOXMLJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyltrimethylammonium tribromide
PubChem CID 86222689
IUPAC-namn bensyl(trimetyl)azanium;molekylärt brom;hydrobromid
LEDER C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.Br.BrBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyltrimethylammonium tribromide
Smältpunkt 99°C to 101°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 389.97
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.