Läs mer
Benzyltrimethylammonium Tribromide, TRC
Produktkod. 30345901
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30345901 5 g
1 options
Produktkod. 30345901 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2225055G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyltrimethylammonium Tribromide
CAS 111865-47-5
Molekylformel C10H16N.Br3
Kvantitet 5 g
Synonym N,N,N-Trimethylbenzenemethanaminium Tribromide
InChI formel InChI=1S/C10H16N.Br3/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-3-2/h4-8H,9H2,1-3H3;/q+1;-1
LEDER C[N+](C)(C)Cc1ccccc1.Br[Br-]Br
Molekylvikt (g/mol) 389.95
Formel vikt 386.8833