Läs mer
Benzyltriphenylphosphonium borohydride, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10745413 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10745413 5 g 5g
10556353 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10745413 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 376370050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Reduction reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18117-29-8
Molekylformel C25H22P·BH4
Molekylvikt (g/mol) 368.27
InChI-nyckel ICVMMQSETPKHRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl triphenyl phosphanium;boron 1-, benzyltriphenylphosphonium tetrahydroborate
PubChem CID 11303127
IUPAC-namn benzyl(triphenyl)phosphanium;boron(1-)
LEDER [B-].C1=CC=C(C=C1)C[P+](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyltriphenylphosphonium borohydride
Smältpunkt 157.0°C to 163.0°C
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,dichloromethane,insoluble in benzene and hexane
Formel vikt 368.27
Procent renhet 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyltriphenylphosphonium borohydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.