Läs mer
Bensyltripfenylfosfoniumbromid, 98 %
Beskrivning
Bensyltrifenylfosfoniumbromid används som en reaktant för stereoselektiv azidolys av vinylepoxider, enantioselektiv aziridinering och Friedel-Crafts cyklisering för asymmetrisk syntes av dihydrexidin, biomimetisk järn(III)-medierad oxidativ dimerisering för syntes av benzominelektiv syntes av enantiosen, syntes av benzominone. syn-diarylheptanoider från D-glukos, framställning avβ -amyloidplackligander och dekarboxylativ cyklopropanering. Det reagerar med 4-metyl-oxetan-2-on för att producera 4-hydroxi-1-fenyl-1-(trifenyl-l5-fosfanyliden)-pentan-2-on.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Bensyltrifenylfosfoniumbromid används som en reaktant för stereoselektiv azidolys av vinylepoxider, enantioselektiv aziridinering och Friedel-Crafts cyklisering för asymmetrisk syntes av dihydrexidin, biomimetisk järn(III)-medierad oxidativ dimerisering av benzo A och parministisk syntetisering av benzo A av syn-diarylheptanoider från D-glukos, framställning avβ -amyloidplackligander och dekarboxylativ cyklopropanering. Det reagerar med 4-metyl-oxetan-2-on för att producera 4-hydroxi-1-fenyl-1-(trifenyl-l5-fosfanyliden)-pentan-2-on.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyltriphenylphosphonium bromide |
| Smältpunkt | 293 °C till 298 °C |
| Kvantitet | 50 g |
| UN-nummer | UN3464 |
| Beilstein | 3599867 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 433.34 |
| Procent renhet | 98% |
Säkerhet och hantering
- Benzyltriphenylphosphonium bromide
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- MIXTURE LIST-Contain: Benzyltriphenylphosphonium bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.