Läs mer
Bensyltripfenylfosfoniumbromid, 98 %
Produktkod. 11480408
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480408 250 g 250g
11460408 10 g 10g
11470408 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480408 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24567.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 1449-46-3 | C25H22BrP | 433,33 g/mol
Bensyltrifenylfosfoniumbromid används som en reaktant för stereoselektiv azidolys av vinylepoxider, enantioselektiv aziridinering och Friedel-Crafts cyklisering för asymmetrisk syntes av dihydrexidin, biomimetisk järn(III)-medierad oxidativ dimerisering för syntes av benzominelektiv syntes av enantiosen, syntes av benzominone. syn-diarylheptanoider från D-glukos, framställning avβ -amyloidplackligander och dekarboxylativ cyklopropanering. Det reagerar med 4-metyl-oxetan-2-on för att producera 4-hydroxi-1-fenyl-1-(trifenyl-l5-fosfanyliden)-pentan-2-on.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bensyltrifenylfosfoniumbromid används som en reaktant för stereoselektiv azidolys av vinylepoxider, enantioselektiv aziridinering och Friedel-Crafts cyklisering för asymmetrisk syntes av dihydrexidin, biomimetisk järn(III)-medierad oxidativ dimerisering av benzo A och parministisk syntetisering av benzo A av syn-diarylheptanoider från D-glukos, framställning avβ -amyloidplackligander och dekarboxylativ cyklopropanering. Det reagerar med 4-metyl-oxetan-2-on för att producera 4-hydroxi-1-fenyl-1-(trifenyl-l5-fosfanyliden)-pentan-2-on.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1449-46-3
Molekylformel C25H22BrP
Molekylvikt (g/mol) 433.33
MDL-nummer MFCD00031707
InChI-nyckel WTEPWWCRWNCUNA-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltriphenylphosphonium bromide, bromo benzyl triphenylphosphorane, benzyltriphenylphosphanium bromide, phenylmethyl triphenylphosphonium bromide, benzyl triphenylphosphonium bromide, benzyl triphenyl phosphonium bromide, phosphonium, triphenyl phenylmethyl-, bromide, acmc-1ch0e, ksc491k3n
PubChem CID 2734970
IUPAC-namn bensyl(trifenyl)fosfanium;bromid
LEDER [Br-].C(C1=CC=CC=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyltriphenylphosphonium bromide
Smältpunkt 293 °C till 298 °C
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3464
Beilstein 3599867
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 433.34
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.