Läs mer
Bensenyltripfenylfosfoniumbromid, TRC
Produktkod. 30332319
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30332319 1 g
1 options
Produktkod. 30332319 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB3161701G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyltriphenylphosphonium bromide
CAS 1449-46-3
Molekylformel C25H22BrP
Kvantitet 1 g
Synonym (Phenylmethyl)triphenylphosphonium bromide,, Bromo(benzyl)triphenylphosphorane
InChI formel InChI=1S/C25H22P.BrH/c1-5-13-22(14-6-1)21-26(23-15-7-2-8-16-23,24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;/h1-20H,21H2;1H/q+1;/p-1
LEDER [Br-].C(c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC-namn bensyl(triphenyl)fosfanium; Bromid
Molekylvikt (g/mol) 433.32
Formel vikt 432.0642