Läs mer
Bensentrifenylfosfoniumklorid, 99 %
Beskrivning
Bensyltrifenylfosfoniumklorid används som accelerator i Bisphenol AF-härdningssystemet för fluorelastomer. Används även som fasöverföringskatalysatorer vid syntes av vissa organiska föreningar. Det används som en reaktant för syntes av kemiska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Bensyltrifenylfosfoniumklorid används som accelerator för Bisphenol AF-härdningssystemet för fluorelastomer. Används även som fasöverföringskatalysatorer vid syntes av vissa organiska föreningar. Det används som en reaktant för syntes av kemiska föreningar.
Löslighet
Lösligt i vatten och alkohol. Olösligt i aceton.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten/fukt..
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyltriphenylphosphonium chloride |
| Smältpunkt | ∼330 °C (dekomposition) |
| Flampunkt | >300 °C (572 °F) |
| Odör | Luktfritt |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN3464 |
| Beilstein | 3599868 |
| Formel vikt | 388.88 |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.