Läs mer
Bensentrifenylfosfoniumklorid, 99 %
Produktkod. 11497916
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497916 100 g 100g
11487916 25 g 25g
11407926 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497916 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14034.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1100-88-5 | C25H22ClP | 388,87 g/mol
Bensyltrifenylfosfoniumklorid används som accelerator i Bisphenol AF-härdningssystemet för fluorelastomer. Används även som fasöverföringskatalysatorer vid syntes av vissa organiska föreningar. Det används som en reaktant för syntes av kemiska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bensyltrifenylfosfoniumklorid används som accelerator för Bisphenol AF-härdningssystemet för fluorelastomer. Används även som fasöverföringskatalysatorer vid syntes av vissa organiska föreningar. Det används som en reaktant för syntes av kemiska föreningar.
Löslighet
Lösligt i vatten och alkohol. Olösligt i aceton.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten/fukt..
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1100-88-5
Molekylformel C25H22ClP
Molekylvikt (g/mol) 388.87
MDL-nummer MFCD00011913
InChI-nyckel USFRYJRPHFMVBZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltriphenylphosphonium chloride, triphenylbenzylphosphonium chloride, phosphonium, triphenyl phenylmethyl-, chloride, benzyltriphenylphosphanium chloride, benzyl triphenylphosphonium chloride, benzyl-triphenyl-phosphonium chloride, phosphonium, triphenyl phenylmethyl-, chloride 1:1, triphenylbenzylphosphine, chloride, benzyl triphenyl phosphoniumchlorid
PubChem CID 70671
IUPAC-namn bensyl(trifenyl)fosfanium;klorid
LEDER [Cl-].C(C1=CC=CC=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyltriphenylphosphonium chloride
Smältpunkt ∼330 °C (dekomposition)
Flampunkt >300 °C (572 °F)
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3464
Beilstein 3599868
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten och alkohol. Olöslig i aceton.
Formel vikt 388.88
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.