Läs mer
Bensenyltripfenylfosfoniumklorid, 99 %
Produktkod. 10696394 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10696394 500 g Glasflaska 500g
10070580 25 g Glasflaska 25g
10306410 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10696394 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 106215000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1100-88-5 | C25H22ClP | 388,87 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För CC-obligationsbildning (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1100-88-5
Molekylformel C25H22ClP
Molekylvikt (g/mol) 388.87
MDL-nummer MFCD00011913
InChI-nyckel USFRYJRPHFMVBZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltriphenylphosphonium chloride, triphenylbenzylphosphonium chloride, phosphonium, triphenyl phenylmethyl-, chloride, benzyltriphenylphosphanium chloride, benzyl triphenylphosphonium chloride, benzyl-triphenyl-phosphonium chloride, phosphonium, triphenyl phenylmethyl-, chloride 1:1, triphenylbenzylphosphine, chloride, benzyl triphenyl phosphoniumchlorid
PubChem CID 70671
IUPAC-namn bensyl(trifenyl)fosfanium;klorid
LEDER [Cl-].C(C1=CC=CC=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyltriphenylphosphonium chloride
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 337,0 °C
Färg Vitt
Flampunkt >300 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2P(C6H5)3Cl
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: löslig i kloroform, lätt löslig i lägre alifatiska alkoholer
Formel vikt 388.86
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyltriphenylphosphonium chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.