Läs mer
Bensenyltripfenylfosfoniumklorid, TRC
Produktkod. 30342271
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30342271 25 g
1 options
Produktkod. 30342271 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB31616025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyltriphenylphosphonium Chloride
CAS 1100-88-5
Molekylformel C25H22P.Cl
Kvantitet 25 g
Synonym BPP, BTPPC, GM 200, NSC 116712, Triphenylbenzylphosphonium Chloride
InChI formel InChI=1S/C25H22P.ClH/c1-5-13-22(14-6-1)21-26(23-15-7-2-8-16-23,24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;/h1-20H,21H2;1H/q+1;/p-1
LEDER [Cl-].C(c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC-namn bensyl(triphenyl)fosfanium; klorid
Molekylvikt (g/mol) 388.9
Formel vikt 388.1148