Läs mer
Bensylurea, 98 %
Produktkod. 11431477
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11431477 25 g 25g
11441477 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11431477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24945.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
CAS: 538-32-9 | C8H10N2O | 150,181 g/mol
Bensylurea används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bensylurea används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 538-32-9
Molekylformel C8H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 150.181
MDL-nummer MFCD00007951
InChI-nyckel RJNJWHFSKNJCTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzylurea, n-benzylurea, benzylcarbamide, urea, phenylmethyl, phenylmethylurea, urea, benzyl, cc-pmlsc-dma-p105, amino-n-benzylamide, benzyl urea, benzyl-urea
PubChem CID 10853
IUPAC-namn bensylurea
LEDER C1=CC=C(C=C1)CNC(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzylurea
Smältpunkt 146 °C till 151 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2208083
Merck Index 14,1147
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 150.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.