Läs mer
Bensylzinkbromid, 0,5 M i THF, förpackad under argon i återförslutningsbar ChemSeal™ flaskor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15455305
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15455305 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 15455305 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58014.AD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 62673-31-8 | C7H7BrZn | 236.417 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används i korskopplingsreaktioner.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzylzinc bromide
Namnnotering Förpackad under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
CAS 62673-31-8
Densitet 0.978
Molekylformel C7H7BrZn
MDL-nummer MFCD00671803
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Luftkänslig
Synonym benzylzinc bromide, benzyl bromo zinc, benzylzinc bromide solution, benzylzinc bromide, 0.50 m in thf, benzylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, benzylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, benzylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
InChI-nyckel WRSWIWOVJBYZAW-UHFFFAOYSA-M
LEDER [CH2-]C1=CC=CC=C1.[Zn+]Br
IUPAC-namn bromsink(l+);metanidylbensen
Molekylvikt (g/mol) 236.417
PubChem CID 4443518
Formel vikt 236.42
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.