missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bephenium Embonate, Mikromol™

Produktkod. 30049721
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049721 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049721 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1833.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Bephenium Embonate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bephenium Embonate
CAS 21847-63-2
Analyt- eller komponentnamn Bephenium Embonate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C23 H14 O6 . 2 C17 H22 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Bephenium Embonate, Ammonium, benzyldimethyl(2-phenoxyethyl)-, salt with 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthoic acid] (2:1) (8CI), Bis[benzyldimethyl(2-phenoxyethyl)ammonium] 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthoate] (6CI,7CI), 2-Naphthoic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, ion(2-), bis[benzyldimethyl(2-phenoxyethyl)ammonium] (8CI)
InChI formel InChI=1S/C23H16O6.2C17H22NO/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;2*1-18(2,15-16-9-5-3-6-10-16)13-14-19-17-11-7-4-8-12-17/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);2*3-12H,13-15H2,1-2H3/q;2*+1/p-2
LEDER C[N+](C)(CCOc1ccccc1)Cc2ccccc2.C[N+](C)(CCOc3ccccc3)Cc4ccccc4.Oc5c(Cc6c(O)c(cc7ccccc67)C(=O)[O-])c8ccccc8cc5C(=O)[O-]
IUPAC-namn benzyl-dimethyl-(2-phenoxyethyl)azanium;4-[(3-carboxylato-2-hydroxynaphthalen-1-yl)methyl]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 899.08
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 898.4193 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.