Läs mer
Bepotastine Besylate (Racemate), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bepotastine Besylate (Racemate) |
| CAS | 1415692-17-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C21H25ClN2O3 C6H6O3S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-[-(4-Chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-1-piperidinebutanoic Acid Benzenesulfonate, 4-[(4-Chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-1-piperidinebutanoic Acid Monobenzenesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClN2O3.C6H6O3S/c22-17-8-6-16(7-9-17)21(19-4-1-2-12-23-19)27-18-10-14-24(15-11-18)13-3-5-20(25)26;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-2,4,6-9,12,18,21H,3,5,10-11,13-15H2,(H,25,26);1-5H,(H,7,8,9) |
| LEDER | O=S(C1=CC=CC=C1)(O)=O.ClC2=CC=C(C(C3=CC=CC=N3)OC4CCN(CCCC(O)=O)CC4)C=C2 |
| IUPAC-namn | benzenesulfonic acid;4-[4-[(4-chlorophenyl)-pyridin-2-ylmethoxy]piperidin-1-yl]butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 388.8915818 |
| Visa mer |