missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bepotastine Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bepotastine Ethyl Ester |
| CAS | 190730-39-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C23H29ClN2O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (S)-4-[4-(4-Chlorophenyl-2-pyridylmethoxy)piperidinyl]butyric Acid Ethyl Ester, (S)-4-[(4-Chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-1-piperidinebutanoic Acid Ethyl Ester, 4-[(S)-(4-Chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-1-piperidinebutanoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29ClN2O3/c1-2-28-22(27)7-5-15-26-16-12-20(13-17-26)29-23(21-6-3-4-14-25-21)18-8-10-19(24)11-9-18/h3-4,6,8-11,14,20,23H,2,5,7,12-13,15-17H2,1H3/t23-/m0/s1 |
| LEDER | ClC1=CC=C([C@H](OC2CCN(CCCC(OCC)=O)CC2)C3=CC=CC=N3)C=C1 |
| IUPAC-namn | ethyl 4-[4-[(S)-(4-chlorophenyl)-pyridin-2-ylmethoxy]piperidin-1-yl]butanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.94 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?