missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bepotastine N-Butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bepotastine N-Butyl Ester |
| CAS | 1807606-59-2 |
| Molekylformel | C25H33ClN2O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Butyl 4-[(S)-(4-chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-1-piperidinebutanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C25H33ClN2O3/c1-2-3-19-30-24(29)8-6-16-28-17-13-22(14-18-28)31-25(23-7-4-5-15-27-23)20-9-11-21(26)12-10-20/h4-5,7,9-12,15,22,25H,2-3,6,8,13-14,16-19H2,1H3/t25-/m0/s1 |
| LEDER | ClC(C=C1)=CC=C1[C@@H](C2=CC=CC=N2)OC3CCN(CCCC(OCCCC)=O)CC3 |
| IUPAC-namn | butyl 4-[4-[(S)-(4-chlorophenyl)-pyridin-2-ylmethoxy]piperidin-1-yl]butanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 444.99 |
| Formel vikt | 444.218 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?