Läs mer
Bepridil hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Bepridil hydrochloride (CERM 1978) is a calcium channel blocker, with antianginal activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bepridil hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 68099-86-5 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H35ClN2O |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | CERM 1978 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (372.21 mM) ∣H2O : 12.5 mg/mL (31.02 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |