missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Beraprost sodium
Beskrivning
Beraprost sodium is a potent IP receptor agonist; analog of Epoprostenol (Cat. No. 2989). Potently inhibits ADP-induced platelet aggregation and P-selectin expression in vitro (pIC50 values are 8.26 and 8.56, respectively). Also increases vasodilation and reduces pulmonary hypertension in vivo. Orally active.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rel-(1R,2R,3aS,8bS)-2,3,3a,8b-Tetrahydro-2-hydroxy-1-[(1E,3S)-3-hydroxy-4-methyl-1-octen-6-yn-1-yl)-1H-cyclopenta[b]benzofuran-5-butanoic acid sodium salt |
| CAS | 496807-11-5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Mål | Prostanoid Receptor Agonists |
| Molekylformel | C24H29NaO5 |
| Formel vikt | 420.47 |
| Renhet | >98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?