Läs mer
Berbamine dihydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16482386
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16482386 500 mg 500mg
16411516 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16482386 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0714A
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Berbamine dihydrochloride is an inhibitor of NF-κB activity with remarkable anti-myeloma efficacy.
Berbamine dihydrochloride is an inhibitor of NF-κB activity with remarkable anti-myeloma efficacy.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Berbamine dihydrochloride
CAS 6078-17-7
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C37H42Cl2N2O6
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (146.70 mM)
LEDER COC1=C(OC2=CC([C@]3([H])CC(C=C4)=CC=C4O5)=C(CCN3C)C=C2OC)C([C@@]6([H])CC7=CC=C(O)C5=C7)=C(CCN6C)C=C1OC.Cl.Cl
Molekylvikt (g/mol) 681.65
Formel vikt 681.65
Procent renhet 95.25%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death