Läs mer
MedChemExpress Berberine chloride hydrate
Produktkod. 16469877
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16469877 5 g
1 options
Produktkod. 16469877 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY17577
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
MedChemExpress Berberine chloride hydrate (Natural Yellow 18 chloride hydrate) is an alkaloid that acts as an antibiotic. Berberine chloride hydrate induces reactive oxygen species (ROS) generation and inhibits DNA topoisomerase. Antineoplastic properties.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Molekylvikt (g/mol) 389.83 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 68030-18-2
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.0%
Löslighet DMSO : ≥ 3.9 mg/mL (10.00 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.57 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Synonym Natural Yellow 18 chloride hydrate
Mål Topoisomerase∣Autophagy∣Bacterial∣Reactive Oxygen Species∣Antibiotic
Kvantitet 5 g