Läs mer
Berberine Chloride Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Berberine chloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18NO4.ClH/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 371.0924 |
| Procent renhet | >95% |