Läs mer
Berberine Chloride, LoGiCal
Beskrivning
Berberine Chloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Berberine chloride |
| CAS | 633-65-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Berberine chloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H18 N O4 . Cl |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]quinolizinium, 5,6-dihydro-9,10-dimethoxy-, chloride, Berberine, chloride, Berbinium, 7,8,13,13 A-tetradehydro-9,10-dimethoxy-2,3-(methylenedioxy)-, chloride, Berberine hydrochloride, Berberinium chloride, NSC 163088, NSC 646666 |
| InChI formel | InChI=1 S/C20H18NO4.ClH/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;/h3-4,7-10 H,5-6,11H2,1-2H3;1 H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Cl-].COc1ccc2cc3c4cc5OCOc5cc4CC[n+]3 cc2c1OC |
| IUPAC-namn | 5,6-Dihydro-9,10-dimethoxybenzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]quinolizinium chloride |
| Visa mer |