Läs mer
Berberinklorid
Beskrivning
Berberin är en isoqinolinalkaloid som visat sig ha en kemopreventiv egenskap mot bildning av tjocktarmtumörer genom att hämma enzymet Cox-2 (cyklooxygenas-2) som uttrycks rikligt i tjocktarmscancerceller. Det hämmar också c-Jun (Aktivatorprotein 1), en transkriptionsfaktor som spelar en avgörande roll i inflammation och karcinogenes. Berberin uppreglerar uttrycket av Pgp i hepatomceller. Behandling med berberin kan potentiellt leda till minskad ansamling av kemoterapeutiska läkemedel.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Löslig i dimetylsulfoxid (74 mg/ml vid 25 °C), etanol (<1 mg/ml vid 25 °C), vatten (<1 mg/ml vid 25 °C) och metanol.
Anteckningar
Förvara vid -20 °C. Inkompatibel med oxiderande medel. Skydda mot värme.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Berberine chloride |
| CAS | 633-65-8 |
| Färg | Gul till orange |
| Molekylformel | C20H18ClNO4 |
| MDL-nummer | MFCD00011939 |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 3836585 |
| Synonym | berberine chloride, berberine hydrochloride, natural yellow 18, benzodioxide, berberinium chloride, berberine hcl, unii-uot4o1byv8, berberine chloride jan, uot4o1byv8 |
| Löslighetsinformation | Löslig i dimetylsulfoxid (74 mg/ml vid 25 °C), etanol (<1 mg/ml vid 25 °C), vatten (<1 mg/ml vid 25 °C) och metanol. |
| InChI-nyckel | VKJGBAJNNALVAV-UHFFFAOYSA-M |
| Visa mer |
RUO– Endast forskningsanvändning