Läs mer
Berberrubine Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Berberrubine Chloride |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15NO4.ClH/c1-22-16-3-2-11-6-15-13-8-18-17(23-10-24-18)7-12(13)4-5-20(15)9-14(11)19(16)21;/h2-3,6-9H,4-5,10H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 357.0768 |