Läs mer
Emma Safety Footwear Bergamo Safety Shoes
Storlek:
39
40
41
42
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- O3-Work shoe without steel toecap with sole plate
- Full grain leather construction
- Nitrile Rubber Heat Resistant Outsole
- Metal-free
- Chrome-free lining
- ESD certified
- Sanitized
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN ISO 20347:2012 |
| Förslutningstyp | Laces |
| Färg | Black |
| Design | Bergamo |
| Liner material | Hydro-Tec™ Sanitized Silver & Wellness leather |
| Material | Leather |
| Storlek | 39 |