Läs mer
Bergamottin, MedChemExpress
Produktkod. 16483946
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16483946 25 mg -
16469268 10 mg 10mg
16451688 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16483946 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN2194
MedChemExpress Bergamottin is a potent and competitive CYP1A1 inhibitor with a Ki of 10.703 nM.
Bergamottin is a potent and competitive CYP1A1 inhibitor with a Ki of 10.703 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bergamottin
CAS 7380-40-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H22O4
Kvantitet 25 mg
Synonym 5-Geranoxypsoralen Bergamotine Bergaptin
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (147.75 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C=CC2=C(OC/C=C(C)/CC/C=C(C)/C)C3=C(OC=C3)C=C2O1
Molekylvikt (g/mol) 338.4
Formel vikt 338.4
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death